Learn More
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium
Artikelnummer. 11410385 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
pH:
6,9 bis 7,2
6,9 bis 7,4
Inhalt und Lagerung:
15 bis 30 °C
4 °C
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11410385
Marke: MP Biomedicals™ 091260349
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Universal angereicherte Medien mit umfangreichen Anwendungen für eine Vielzahl von Säugetierzellen, einschließlich humanem Myelom, Maus-Hybridom, humanen Leukozyten sowie B- und T-Lymphozyten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp RPMI 1640 Medium
Sterilität Steril
Menge 100 mL
pH 6,9 bis 7,4
Inhalt und Lagerung 4 °C