Learn More
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1x flüssig, ohne L-Glutamin, L-Cystein, L-Cystin und L-Methionin
Artikelnummer. 11450425 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11450425 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11450425 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091646454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.65 CHF
    52.05 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 2.60 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Universelles Medium basierend auf der RPMI 1630 Medienreihe
RPMI 1640 Medium wurde ursprünglich von Moore und seinen Kollegen am Roswell Park Memorial Institute (RPMI) entwickelt.Es basierte auf der RPMI 1630-Medienlinie, bei der ein Bikarbonat-Puffersystem und Änderungen in den Mengen an Aminosäuren und Vitaminen verwendet wurden.
RPMI wurde erfolgreich für die Kultivierung normaler humaner und neoplastischer Leukozyten eingesetzt.Es ist heute ein beliebtes Allzweck-Medium, wenn es richtig ergänzt wird.
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Cystin, Kein Cystein, Ohne Methionin
Menge 500 mL
pH 6,8 bis 7,4
Inhalt und Lagerung 4 °C
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.