Learn More
Corning™ RPMI 1640, 1x
Click to view available options
Menge:
6/Packung
Produkttyp:
RPMI 1640 ohne L-Glut. und Ph.rot
pH:
7 bis 7,4
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
RPMI 1640 ist nach dem Standort benannt, an dem es entwickelt wurde, dem Roswell Park Memorial Institute; es handelt sich um eine Modifikation von McCoy 5A, die einen höheren Inosit-Gehalt aufweist. Zu den Zelltypen, für die dieses Medium geeignet ist, gehören Säugetiermyelom- und -hybridomzellen wie Maushybridomzellen, menschliche Leukozyten sowie B- und T-Lymphozyten.
- Kann für Suspensionskulturen oder einschichtige humane leukämische Zellen verwendet werden
- Diese Formulierung wird zur Verbesserung der Stabilität anstatt mit L-Glutamin mit glutaGRO™ supplementiert
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 X |
| Produkttyp | RPMI 1640 ohne L-Glut. und Ph.rot |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Kein Phenolrot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften |
| Menge | 6/Packung |
| Endotoxin-Gehalt | < 0,25 EU/ml |
| Zusammensetzung | L-Cystin/L-Methionin, Natriumbicarbonat |
| pH | 7 bis 7,4 |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |