Learn More
Corning™ RPMI 1640, 1x
Beschreibung
Benannt nach dem Ort, an dem es entwickelt wurde, Roswell Park Memorial Institute, RPMI 1640 ist eine Modifikation von 'McCoy s 5A mit einem erhöhten Inositolgehalt. Zu den Zelltypen, für die dieses Medium geeignet ist, gehören Säugetiermyelom- und -hybridomzellen wie Maushybridomzellen, menschliche Leukozyten sowie B- und T-Lymphozyten.
- Kann für Suspensionskulturen oder einschichtige humane leukämische Zellen verwendet werden
- Diese Rezeptur wird ergänzt durch glutaGRO™ anstelle von L-Glutamin zur Verbesserung der Stabilität
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 X |
| Produkttyp | RPMI 1640, ohne L-Glutamin, ohne Phenolrot |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Kein Phenolrot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften |
| Menge | 6/Packung |
| Endotoxin-Gehalt | < 0,25 EU/ml |
| Zusammensetzung | L-Cystin/L-Methionin, Natriumbicarbonat |
| pH | 7 bis 7,4 |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |