Learn More
uvex RPL Hypervision CB Clear AF
Artikelnummer. 31751173 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lens Material Packungsgröße
31751173 Polycarbonat 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31751173 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9321955
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.96 CHF
    10.24 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.72 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für zuverlässige visuelle Klarheit und Schutz.
  • RPL Hypervision CB-Brille mit klarem AF-Objektiv, entwickelt für zuverlässige visuelle Klarheit und konstante Leistung, bekannt als Hypervision CB clear AF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest, Stoßfest, Beschlagfrei
Linsenfärbung Keine
Produkttyp Ersatzvisier
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar