Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 136 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität:Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28,5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Menge | 10/Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 136 x 136 x 75 mm |
| Länge (metrisch) | 136 mm |
| Breite (metrisch) | 136 mm |
| Innenbreite (metrisch) | 136 mm |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |