Learn More
Applied Biosystems™ ROX™ Dye Calibration Plate, 96-well
Artikelnummer. 15747217 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 96-well plate
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15747217
Marke: Applied Biosystems™ 4432551
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The 96-Well Dye Calibration Plate (ROX™) is used to maintain your real-time PCR instrument with standard 96-well block
  • The 96-Well Dye Calibration Plate (ROX™) is used to maintain your real-time PCR instrument with standard 96-well block.
  • Dye calibration should be run after lamp change.
  • Please see your instrument user guide for full instructions on use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 96-Well Farbstoff-Kalibrierplatte
Inhalt und Lagerung Store at –20°C ± 5°C.
Kalibrierter Farbstoff ROX, ROX™
Zur Verwendung mit (Geräte) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Produkttyp Farbstoff-Kalibrierungsplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1 x 96-well plate
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung
PCR-Methode qPCR