Learn More
Fisher BioReagents™ Routinemäßige DNA-Leiter
Der gebrauchsfertige DNA-Größenstandard ist bis zu zwei Jahre lang bei Raumtemperatur beständig
237.94 CHF - 284.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Produkttyp | DNA Molecular Weight Marker/Ladder |
Form | Flüssig |
Menge | 1000 μL |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Anzahl Bänder | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Anzahl Bänder | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10284633
|
Fisher BioReagents™
BP2581-200 |
Feststellung der PCR-Größe | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | 11 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10450464
|
Fisher BioReagents™
BP2582-200 |
Allzweck, breiter DNA-Größenbereich | DNA Molecular Weight Marker/Ladder | 16 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Enthält ein Wahrzeichenduplett mit 1400 und 1550 bp
Spezifikation
Blau | |
DNA Molecular Weight Marker/Ladder | |
Flüssig | |
1000 μL |