Learn More
Buerkle™ Runder Behälter
Artikelnummer. 11843492 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
40 l
50 l
75 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße Kapazität (metrisch)
11843492 1 Stück -
10732907 1 Stück 40 l
10356612 1 Stück 50 l
10412372 1 Stück 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Achtung! Achten Sie unbedingt auf die Liste der Chemikalienresistenz !
Artikelnummer. 11843492 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 34820110
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Achtung! Achten Sie unbedingt auf die Liste der Chemikalienresistenz !
Wanne für jeden Zweck, mit starker Kante und praktischen Tragegriffen für sicheren Transport Für jede Wanne kann ein Deckel geliefert werden.
  • Eimer aus HDPE
  • Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Hohe chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wanne
Material HDPE
Durchmesser (metrisch) Boden 420 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 460 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für Lebensmittel
Höhe (metrisch) 710 mm
Menge Je 1
Form Rund