Learn More
Buerkle™ Runder Eimer mit Deckel
Wanne für jeden Zweck, mit starker Kante und praktischen Tragegriffen für sicheren Transport Für jede Wanne kann ein Deckel geliefert werden.
Marke: Buerkle™ 3482-0050
80.19 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.03000kg
Benachrichtigungen:
Achtung!Achten Sie auf die „Liste der chemischen Beständigkeit“!
Beschreibung
- Eimer aus HDPE
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
- Geeignet für Lebensmittel
- Hohe chemische Beständigkeit
Spezifikation
Wanne | |
HDPE | |
370 mm | |
555 mm | |
Rund |
50 l | |
330 mm | |
Geeignet für Lebensmittel | |
Je 1 | |
–30 °C bis +70 °C |