Få mere at vide
Thermo Scientific™ Runde Reagenzglaszellen für Thermo Scientific Spectronic™ 20+ und 20D+ Spektralphotometer
Product Code. p-2431289 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Schichtdicke:
25.4 mm
missing translation for 'unitSize'
12 Stück
Product Code. 11893774
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 331782000
Only null left
Add to basket
Add to basket
  • Optische Klasse
  • Kat. Nr. 07-144-15 1/2 Zoll Durchmesser Reagenzglaszellen ersetzen die Originale, die mit dem Geräte Kat.-Nr. 07-144-40 geliefert werden. Prüfrohrzellen mit einem 3/4 Zoll Durchmesser erfordern einen 07-144-20-Adapter und 07-144-24-Lichtschutz (separat erhältlich)
  • Kat. Nr. 07-144-38 Reagenzglaszelle mit 1 Zoll Durchmesser und erfordert einen 07-144-22-Adapter und 07-144-24-Lichtschutz (separat erhältlich)
  • In Boxen zu je 12 Stück verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Reagenzgläser
Material Optisches Glas
Schichtdicke 25.4 mm
Höhe (metrisch) 150 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Spectronic™ 20 und 20D Spektralphotometer