Learn More
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin
Round Selective Sorting Dustbin is great as a highly durable recycling bin. Reinforced bottom with anti-wear skirt.
Marke: Gilac™ G613228-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Round dustbin great as a recycling bin.
- Highly durable.
- Reinforced bottom with anti-wear skirt.
- Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
- Optional, choice of two lids.
- External Diameter includes handles.
- Width corresponds to diameter without handles.
Spezifikation
50 L | |
24 in. | |
Blue | |
Rund | |
18.3 in. | |
Dust Bin |
610 mm | |
13.2 gal. | |
465 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin > Capacity: 50 L, Color: Blue
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur