Learn More
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin
Round Selective Sorting Dustbin is great as a highly durable recycling bin. Reinforced bottom with anti-wear skirt.
Marke:  Gilac™ G612033-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17948941
  • 65.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Round dustbin great as a recycling bin.
  • Highly durable.
  • Reinforced bottom with anti-wear skirt.
  • Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
  • Optional, choice of two lids.
  • External Diameter includes handles.
  • Width corresponds to diameter without handles.
Spezifikation
Spezifikation
75 L
26.4 in.
Red
Rund
19.1 in.
Dust Bin
670 mm
19.8 gal.
485 mm
Nicht autoklavierbar
HDPE
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin > Capacity: 75 L, Color: Red