Learn More
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin
Round Selective Sorting Dustbin is great as a highly durable recycling bin. Reinforced bottom with anti-wear skirt.
Marke:  Gilac™ G613233-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17948531
  • 44.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Round dustbin great as a recycling bin.
  • Highly durable.
  • Reinforced bottom with anti-wear skirt.
  • Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
  • Optional, choice of two lids.
  • External Diameter includes handles.
  • Width corresponds to diameter without handles.
Spezifikation
Spezifikation
50 L
24 in.
Red
Rund
18.3 in.
Dust Bin
610 mm
13.2 gal.
465 mm
Nicht autoklavierbar
HDPE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin > Capacity: 50 L, Color: Red