Learn More
Gosselin™ runde HDPE-Flaschen, naturfarben
Catalog Number 12314209
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ runde HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Schraubverschluss mit einer separaten Dichtung oder einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.
  • Langer Hals
  • Bruchsicher
  • Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
  • Abnehmbares Sterilisationszertifikat auf jedem Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Einzelner Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Höhe (metrisch) 174 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 101 mm
Menge 68/Packung
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 101 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität CE, EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Rund