Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Klar |
| Material | Kalknatronglas |
| Anzahl pro Packung | 35/Packung |
| Menge | 35/Packung |
| Öffnung | Eng |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 177 mm |
| Produkttyp | Alpha-Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 77 mm |