Learn More
Fisherbrand™ Runde Glasflaschen mit enger Öffnung
Artikelnummer. 12800904 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernstein
Klar
Packungsgröße:
10 Stück
104 Stück
20 Stück
35 Stück
86 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Packungsgröße
12800904 100 ml Klar 86 Stück
12820914 100 ml Bernstein 86 Stück
12830914 125 ml Bernstein 104 Stück
12840904 250 ml Klar -
12860914 500 ml Bernstein 35 Stück
12860904 500 ml Klar 35 Stück
12850884 500 ml Klar 10 Stück
12870914 1000 ml Bernstein 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12800904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.10 CHF
    24.93 CHF / 86 Stück
    Sparen 1.17 CHF
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lagern, gießen und teilen Sie Flüssigkeiten im Labor mithilfe von runden Alpha Enghalsflaschen aus Glas. Diese runden Flaschen sind in Klarglas oder Braunglas erhältlich und ein unverzichtbares Hilfsmittel im Labor.
  • Enger Hals
  • Braunglas oder Klarglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Klar
Innendurchmesser (metrisch) 46 mm
Material Kalknatronglas
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 86/Packung
Menge 86/Packung
Höhe (metrisch) 105 mm
Durchmesser (metrisch) 46 mm
Form Rund
Produkttyp Alpha-Flasche