Learn More
Alpha-Flaschen mit rundem Glas, enghalsig, ohne Kappe
Artikelnummer. p-8015547
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
125 mL
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Packungsgröße:
104 Stück
156 Stück
Artikelnummer. 12800914
Marke: SGD PHARMA 300776
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die runden Alpha-Glasflaschen mit engem Hals ohne Verschluss eignen sich zum Aufbewahren, Ausgießen und Weitergeben Ihrer Flüssigkeiten im Labor. Die runden Flaschen aus braunem oder transparentem Borosilikatglas sind ein unverzichtbares Hilfsmittel im Labor.
  • Weiter Hals
  • Borosilikatglas
  • Rund
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 40Pack
Menge 40Pack
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 67 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussauskleidung Polypropylen/SOP
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 35 mm