Learn More
Alpha-Flaschen mit rundem Glas, enghalsig, ohne Kappe
Artikelnummer. 12810904
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
125 mL
Farbe:
Bernstein
Klar
Packungsgröße:
104 Stück
156 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe unitSize
12810904 125 mL Klar 104 Stück
12800914 30 ml Bernstein 156 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12810904 Lieferant SGD PHARMA Lieferanten-Nr. 300735
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28036
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern, gießen und teilen Sie Flüssigkeiten im Labor mithilfe von runden Alpha Enghalsflaschen aus Glas, ohne Kappe. Diese runden Flaschen aus braunem oder klarem Borosilikatglas sind ein integrales Werkzeug im Labor.
  • Weiter Hals
  • Borosilikatglas
  • Rund
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Farbe Klar
Material Borosilikatglas
Produkttyp Alpha-Flasche
Verschlussauskleidung Polypropylen/SOP
Verschlussmaterial Polypropylen