Learn More
Alpha-Flaschen mit rundem Glas, enghalsig, ohne Kappe
Artikelnummer. 12800914
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
125 mL
Farbe:
Bernstein
Klar
Packungsgröße:
104 Stück
156 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe unitSize
12800914 30 ml Bernstein 156 Stück
12810904 125 mL Klar 104 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12800914 Lieferant SGD PHARMA Lieferanten-Nr. 300776
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern, gießen und teilen Sie Flüssigkeiten im Labor mithilfe von runden Alpha Enghalsflaschen aus Glas, ohne Kappe. Diese runden Flaschen aus braunem oder klarem Borosilikatglas sind ein integrales Werkzeug im Labor.
  • Weiter Hals
  • Borosilikatglas
  • Rund
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Bernstein
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 40Pack
Menge 40Pack
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 67 mm
Produkttyp Alpha-Flasche
Verschlussauskleidung Polypropylen/SOP
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 35 mm