Learn More
Gilac™ Runder Lebensmittelbehälter
Artikelnummer. 17988921
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
35 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17988921 35 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17988921 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G611721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.32 CHF
    32.60 CHF / 1 Stück
    Sparen 16.72 CHF
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der runde Lebensmittelbehälter ist auch in einer Ausführung mit Deckel erhältlich.
  • Runder, lebensmittelgeeigneter Behälter mit 35 Litern Fassungsvermögen.
  • Auch in einer Ausführung mit Deckel erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Lebensmittelbehälter
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Volumen (angloamerikanisch) 9,2 gal.
Volumen (metrisch) 35 l