Learn More
Fisherbrand™ Standard-Weithalsflaschen, klar, ohne Verschlusskappe
Catalog Number 11563672
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
3785 mL
Menge:
12/Karton
24/Karton
4/Cs.
Für pharmazeutische, chemische und umwelttechnische Anwendungen. Die Fisherbrand™ klaren Standard-Weithalsflaschen ohne Kappen bestehen aus Glas.
Durchsichtige/Flint Standardflaschen mit breiter Öffnung sind aufgrund ihrer Öffnung die idealen Allzweckflaschen. Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln.
  • Zur Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln
  • Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche.
Fassungsvermögen 125 ml (4 oz.)
Verschlussgröße 48-400 mm
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Produkttyp Standard-Weithalsflasche
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 24/Karton
Halsausführung 48-400
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Form Rund