Learn More
Eppendorf™ Runde Becher für S-4x400-Rotor
Artikelnummer. 15843212 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Menge:
2 Packungen
4 Packungen
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15843212
Marke: Eppendorf™ 5895182003
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignete Schwingbecher für den S-4x400 Rotor mit runder Form und einem Fassungsvermögen von 400 ml.
  • Geeignet für den Rotor S-4x400
  • Runde Form
  • Ausschwingbecher
  • Variable Stellen, je nach verwendetem Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor S-4x400
Fassungsvermögen 400 mL
Menge 4 Packungen