Learn More
Gilac™ Runder Eimer mit Ausgießer und Edelstahlgriff
Artikelnummer. 15952674
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
15952674 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15952674 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G615421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.85 CHF
    22.81 CHF / 1 Stück
    Sparen 17.04 CHF
    42% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der runde Lebensmitteleimer mit Ausgießer und Edelstahlgriff ist äußerst langlebig.
  • Futtereimer
  • Sehr haltbar
  • Verschleißfester Rock für erhöhte Produktlebensdauer
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte, wodurch es äußerst widerstandsfähig ist.
  • Edelstahlgriff
  • Die Außenmaße umfassen Griffe.
Spezifikation
Produkttyp Eimer mit Ausgießtülle
Graduierungen Ja
Material LDPE
Kapazität (angloamerikanisch) 3,2 gal.
Zertifizierung/Konformität Lebensmittelkontakt-zertifiziert
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 12,2 in.
Durchmesser (metrisch) 310 mm
Griffmaterial Edelstahl
Höhe (angloamerikanisch) 13 in.
Höhe (metrisch) 330 mm
Länge (angloamerikanisch) 12,6 in.
Länge (metrisch) 320 mm
Form Rund
Temperatur (angloamerikanisch) 5 °F bis 60 °C
Temperatur (metrisch) -15 °C bis +60 °C
Breite (angloamerikanisch) 12,2 in.
Breite (metrisch) 310 mm