Learn More
Greiner Bio-One Kulturröhrchen aus Polypropylen mit Rundboden und zweistufigem Belüftungsstopfen
Artikelnummer. p-7075363
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 mL
Anzahl pro Packung:
1
Anzahl pro Karton:
800
Packungsgröße:
800 Stück
Artikelnummer. 10778561
Marke: Greiner Bio-One 187261
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Graduierungen.
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar (ohne Belüftungsstopfen)
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
Verschlusstyp Belüftungsstopfen mit zwei Positionen
Farbe Durchscheinend
Länge (metrisch) 95 mm
Material Polypropylen
Enthält Schreibfeld
Anzahl pro Packung 1
Anzahl pro Karton 800
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 14 mL