missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wheaton Science Products Round Bottom Flask 500ml, 19/22
Marke: Wheaton Science Products 438782
90.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Round Bottom Flask 500ml, 19/22
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Wheaton Science Products Round Bottom Flask 500ml, 19/22 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur