Learn More
Kimble Chase™ Kulturröhrchen aus Borosilikatglas mit rundem Boden
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25mL
30mL
Packungsgröße:
500 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30mL |
| Einwegprodukt | Ja |
| Verpackung | Gehäuse 500Pack |
| Produkttyp | Kulturröhrchen |