missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Runder gebogener Spatel
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rund
- Gebogen
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Rundes Ende |
| Abmessungen (L x B) | 10 x 5 mm |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur