Learn More
SVL™ Rotulex™ Federklemmen aus Metall
Artikelnummer. 15507960
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
13
19
29
35
41
64
Enthält:
Außengelenk
Außengelenk, PTFE-beschichteter O-Ring, federbelasteter Metallklemme
Innengelenk
Innengelenk, PTFE-beschichteter O-Ring, federbelasteter Metallclip
Packungsgröße:
20 Stück
30 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15507960
Marke: SVL™ RM41
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit schmiermittelfreier Kugelverbindung
  • Die gesamte Glas- und PTFE-Strecke ist äußerst beständig gegen chemische Angriffe.
  • Können bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
  • Das System besteht aus einem Kugelgelenk mit PTFE-beschichtetem O-Ring, der in den Innenring passt.
  • Das Gelenk kann mit einer federbelasteten Metallklemme zusammengehalten werden.
  • Die Komponenten RM, RF, RO und RC müssen separat bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Außengelenk, PTFE-beschichteter O-Ring, federbelasteter Metallklemme
Material Glas, PTFE
Produkttyp Kugelgelenk
Anzahl Standard-Konusverbindungen 41