Learn More
Rotulex™ Federklemmen aus Metall
Artikelnummer. 10412205
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
13
Artikelnummer. 10412205
Marke: SVL RM13
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit schmiermittelfreier Kugelverbindung
  • Die gesamte Glas- und PTFE-Strecke ist äußerst beständig gegen chemische Angriffe.
  • Können bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
  • Das System besteht aus einem Kugelgelenk mit PTFE-beschichtetem O-Ring, der in den Innenring passt.
  • Das Gelenk kann mit einer federbelasteten Metallklemme zusammengehalten werden.
  • Die Komponenten RM, RF, RO und RC müssen separat bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glas, PTFE
Produkttyp Kugelgelenk
Menge 5Pack.
Anzahl Standard-Konusverbindungen 13