Learn More
Rottlerin, TRC
Artikelnummer. 30414186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30414186 10 mg
30409956 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30414186 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR70074010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82-08-6
Summenformel C30 H28 O8
Molekulargewicht (g/mol) 516.54
Synonym 3'-((8-Cinnamoyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)methyl)-2',4',6'-trihydroxy-5'-methyl-acetophenone, Mallotoxin
IUPAC-Name (E)-1-[6-[(3-Acetyl-2,4,6-Trihydroxy-5-methyl-phenyl)methyl]-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-chromen-8-yl]-3-phenyl-prop-2-en-1-one
SMILES CC(=O)c1c(O)c(C)c(O)c(Cc2c(O)c3C=CC(C)(C)Oc3c(C(=O)\C=C\c4ccccc4)c2O)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rottlerin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
Formelmasse 516.1784