Learn More
IKA™ S 25 N - 25 F Dispergierwerkzeug
Artikelnummer. 10539321 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
S25 N – 25 F
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10539321
Marke: IKA™ 0001713800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Dispergierelemente eignen sich für den Einsatz mit dem IKA T 25 digitalen Homogenisator. IKA Dispergierelement für IKA Ultra-Turrax™ Homogenisatoren eignet sich für die Verwendung mit Lösungsmitteln in Anwendungen wie der Homogenisierung von Abwasserproben und der Probenvorbereitung in der medizinischen Forschung.
  • Zur Verwendung mit Dispergiergerät T25 Digital
  • Arbeitsbereich: 100 bis 2.000 ml
  • Statordurchmesser: 25 mm
  • Eintauchtiefe: 40 bis 165 mm
  • Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
  • Höchsttemperatur: 180 °C
  • Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Volumenbereich (metrisch) 100 bis 200 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) Welle 194 mm
Material PTFE, 316L Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) S25 N – 25 F
Modell S 25N–25F
Verpackungsmenge Je 1