Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4x750
Ausschwingrotor mit mittlerer Kapazität und max. Drehzahl von 4,800 x g (4,700 U/min); inklusive 4 x 750 ml-Rundkolben
Marke: Eppendorf™ 5895121004
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Ein breites Sortiment an Adaptern ermöglicht eine vielseitige Verwendung von Röhrchen und Kolben von 0.2 ml bis 750 ml sowie Platten
- Die gemischte Beladung mit 2 Plattenbehältern und 2 Behältern für runde Röhrchen ermöglicht eine größere Vielseitigkeit
- Aerosoldichte QuickLock-Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
- Behälter, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
Rotor S-4x750, ohne Becher |