Learn More
Eppendorf Rotor S-4x400
Der Hochgeschwindigkeitsausschwingrotor mittlerer Kapazität eignet sich für die Verwendung mit der gekühlten 5910R Zentrifuge.
Marke:  Eppendorf 5895180000
Additional Details : Gewicht : 7.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15823212
  • 2933.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
08-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochgeschwindigkeitsausschwingrotor mittlerer Kapazität
  • Ein breites Sortiment an Adaptern ermöglicht eine vielseitige Verwendung von Röhrchen und Flaschen
  • Aerosoldichte QuickLock-Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
  • Behälter, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Aerosoldichte Kappen erhältlich
5,100 U/min
400 ml-Rundbecher
Für Röhrchen und Flaschen von 0.2 ml bis 250 ml
Gekühlte Zentrifuge 5910 R
4 Positionen