Learn More
Eppendorf Rotor R9A für Zentrifuge CR22N
Beschreibung
- Festwinkelrotor R9A
- Enthält 4 x 1000 Polypropylenflaschen (WM)
- Aerosoldicht
- Für Zentrifuge CR22N
- Maximale Kapazität: 4 x 1000 ml (Nennleistung)
- Maximale Geschwindigkeit: 15.300 x g (9.000 U/min)
- Zur Ernte von Bakterien, Zellen oder Hefe, z. B. zur Reinigung von rekombinantem Protein oder Antikörper in Flaschen mit 4 x 1 l
- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 4 x 1000 mL |
| Max. RZB | 15,300 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 9,000 rpm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge CR22N/CR21N |
| Biocontainment | Nein |