Learn More
Eppendorf Rotor R7A für Zentrifuge CR30NX
Artikelnummer. 31945113
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
31945113 6 x 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945113 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721072100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21300.00 CHF
    17290.12 CHF / 1 Stück
    Sparen 4009.88 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Rotor mit festem Winkel ist für die Entnahme von Bakterien, Zellen oder Hefen konzipiert, z. B. zur Reinigung rekombinanter Proteine oder Antikörper in Flaschen in 6 x 1 l-Flaschen.
  • Rotortyp mit festem Winkel R7A
  • Enthält 6 x 1000 PP Flasche und Schraubstock
  • Zur Verwendung mit der Zentrifuge CR30NX
  • Maximale Kapazität: 6 x 1000 ml (Nennleistung)
  • Maximale Geschwindigkeit: 11100 x g (7000 U/min)
  • Zur Ernte von Bakterien, Zellen oder Hefe, z. B. zur Reinigung rekombinanter Proteine oder Antikörper in Flaschen in 6 x 1-Liter-Flaschen
  • Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 1000 mL
Max. RZB 11,100 x g
Max. Geschwindigkeit 7,000 rpm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge CR30NX
Biocontainment Nein