Learn More
Eppendorf Rotor R4SS für Zentrifuge CR30NX
Artikelnummer. 31945171
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
40 x 15 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
31945171 40 x 15 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945171 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721302402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6445.00 CHF
    5231.47 CHF / 1 Stück
    Sparen 1213.53 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schwenkschaufelrotor, kompatibel mit der CR30NX-Zentrifuge.
  • Schwenkschaufelrotor R4SS
  • Enthält 4 Eimer für 15/50 ml Eppendorf konische Röhren
  • Für Zentrifuge CR30NX
  • Maximale Kapazität: 40 x 15 ml (Nennkapazität)
  • Maximale Geschwindigkeit: 2.900 x g (4.000 U/min)
  • Für die Serumisolierung Proteinkonzentration in Säulen oder die Entnahme von Bakterien oder Zellen in runden Röhren mit 40 x 15 ml
  • Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
  • Keine Verbrauchsgüter enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 40 x 15 mL
Max. RZB 2,900 x g
Max. Geschwindigkeit 4,000 rpm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge CR30NX
Biocontainment Nein