Learn More
Eppendorf Rotor R3S for Centrifuge CR22N
Artikelnummer. 31945104 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
31945104 4 x 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945104 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721224003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6349.00 CHF
    5575.34 CHF / 1 Stück
    Sparen 773.66 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Swing bucket rotor for serum isolation or harvesting of bacteria or cells, for mid volumes with up to 4 x 500 mL tubes.
  • Swing-bucket rotor R3S
  • Includes 4 buckets, for 500 mL tubes
  • For centrifuge CR22N
  • Max. capacity: 4 x 500 mL (nominal capacity)
  • Max. speed: 1,940 x g (3,000 rpm)
  • For serum isolation or harvesting of bacteria or cells, for mid volumes with up to 4 x 500mL tubes
  • Made from high-quality aluminum
  • K-factor: 19,363
  • Borehole angle: 90°
  • No consumables included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminum
Typ Swinging Bucket Rotor
Fassungsvermögen 4 x 500 mL
Max. RZB 1,940 x g
Max. Geschwindigkeit 3,000 rpm
Zur Verwendung mit (Geräte) Centrifuge CR22N
Biocontainment No