Learn More
Eppendorf Rotor R22A6 für Zentrifuge CR22N
Artikelnummer. 31945182
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 10 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
31945182 12 x 10 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945182 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721221002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6445.00 CHF
    5231.47 CHF / 1 Stück
    Sparen 1213.53 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Festwinkelrotor, der für die Hochgeschwindigkeitspelletierung von kleinen biologischen Proben, Nukleinsäuren, Bakterien/Zellen und Organellen konzipiert ist.
  • Festwinkelrotor zum Pelletieren subzellulärer Organellen/-kompartimente oder größerer Viruspartikel
  • Enthält 12 x 10 Polypropylenflaschen
  • Maximale Geschwindigkeit: 55.100 x g (22.000 U/min
  • Maximal Kapazität: 12 x 10 ml (Nominale Kapazität)
  • Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Material Aluminium
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 12 x 10 mL
Max. RZB 55,100 x g
Max. Geschwindigkeit 22,000 rpm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge CR22N/CR21N
Biocontainment Nein
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.