Learn More
Eppendorf Rotor R22A4 für Zentrifuge CR22N
Beschreibung
- Festwinkelrotor zum Pelletieren subzellulärer Organellen/-kompartimente oder größerer Viruspartikel
- Für hohen Durchsatz kleiner Volumina mit 30 x 2 ml Röhren
- Maximale Geschwindigkeit: 55.200 x g (22.000 U/min)
- Maximale Kapazität: 30 x 2 ml (Nominale Kapazität)
- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
- Keine Verbrauchsgüter enthalten, bitte verwenden Sie eine 2/1,5 ml Röhre, die für 55.200 x g geeignet ist
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 30 x 2 mL |
| Max. RZB | 55,200 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 22,000 rpm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge CR22N/CR21N |
| Biocontainment | Nein |