Learn More
Eppendorf Rotor R19A für Zentrifuge CR30NX
Artikelnummer. 31945115
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 80 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
31945115 6 x 80 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945115 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721302108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6550.00 CHF
    5319.37 CHF / 1 Stück
    Sparen 1230.63 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Festwinkelrotor, kompatibel mit der CR30NX-Zentrifuge.
  • Festwinkelrotor R19A
  • Enthält eine 6 x 80 Polypropylen-Flasche
  • Für Zentrifuge CR30NX
  • Max. Kapazität: 6 x 80 ml (Nennleistung)
  • Maximale Geschwindigkeit: 45.600 x g (19.000 U/min)
  • Zur schnellen Entfernung von Zellabfällen oder zur differenziellen Pelletierung subzellulärer Organellen/Kompartimente in Röhren mit 6 x 80 ml
  • Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 80 mL
Max. RZB 45,600 x g
Max. Geschwindigkeit 19,000 rpm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge CR30NX
Biocontainment Nein