Learn More
Eppendorf Rotor R17A für Zentrifuge CR30NX
Artikelnummer. 31945137
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
31945137 14 x 50 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945137 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721302109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6005.00 CHF
    4876.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 1129.00 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Festwinkelrotor, kompatibel mit der CR30NX-Zentrifuge.
  • Festwinkelrotor R17A
  • Enthält ein 14 x 50 Polypropylenrohr mit M-PP-Deckel
  • Für Zentrifuge CR30NX
  • Maximale Kapazität: 14 x 50 ml (Nennleistung)
  • Maximale Geschwindigkeit: 40.900 x g (17.000 U/min)
  • Zur schnellen Entfernung von Zellresten oder der differentiellen Pelletierung subzellulärer Organellen/Kompartimente in Röhren mit 14 x 50 ml
  • Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 14 x 50 mL
Max. RZB 40,900 x g
Max. Geschwindigkeit 17,000 rpm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge CR30NX
Biocontainment Nein