Learn More
Eppendorf Rotor R16AY für Zentrifuge CR22N
Beschreibung
- Spezialdichtungs-Typ mit festem Winkelrotor
- Enthält eine 6 x 80 Polypropylen-Flasche
- Maximale Geschwindigkeit: 32.300 x g (16.000 U/min)
- Maximale Kapazität: 6 x 80 ml (Nominale Kapazität)
- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 6 x 80 mL |
| Max. RZB | 32,300 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 16,000 rpm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge CR22N |
| Biocontainment | Nein |