Learn More
Eppendorf Rotor R13A für Zentrifuge CR22N
Artikelnummer. 31945296
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 250 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
31945296 6 x 250 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945296 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721221009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7755.00 CHF
    6294.96 CHF / 1 Stück
    Sparen 1460.04 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rotor mit festem Winkel, der für die Pelletierung und Entnahme größerer biologischer Proben konzipiert ist.
  • Festwinkel-Feuerzeuger zum Ernten von Bakterien, Zellen oder Hefen und zur Entfernung von Zellresten z. B. zur Reinigung rekombinanter Proteine oder Zellkompartimenter
  • Enthält eine 6 x 250 Polypropylen-Flasche
  • Maximale Geschwindigkeit: 26.400 x g (13.000 U/min)
  • Maximale Kapazität: 6 x 250 ml (Nennleistung)
  • Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Aluminium
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 250 mL
Max. RZB 26,400 x g
Max. Geschwindigkeit 13,000 rpm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge CR22N/CR21N
Biocontainment Nein