Learn More
Eppendorf Rotor R12A6 für Zentrifuge CR22N
Product Code. 31945295
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 500 mL
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Fassungsvermögen Unit Size
31945295 4 x 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31945295 Supplier Eppendorf Supplier No. 5721221010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10045.00 CHF
    8156.30 CHF / 1 Stück
    Sparen 1888.70 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rotor mit festem Winkel, der für großvolumiges Ernten/Pelletieren von Zellen, Bakterien und Algen ausgelegt ist.
  • Fixwinkel-Rotor zur Entnahme von Bakterien, Zellen oder Hefen, z. B. zur Reinigung rekombinanter Proteine oder Zellkompartimentreinigung
  • Enthält eine 4 x 500 Polypropylen-Flasche
  • Maximale Geschwindigkeit: 22.500 x g (12.000 U/min)
  • Maximale Kapazität: 4 x 500 ml (Nominale Kapazität)
  • Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Aluminium
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 4 x 500 mL
Max. RZB 22,500 x g
Max. Geschwindigkeit 12,000 rpm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge CR22N/CR21N
Biocontainment Nein