Learn More
Eppendorf Rotor R10H für Zentrifuge CR30NX
Artikelnummer. 31945081
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. RZB:
13,000 x g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. RZB Packungsgröße
31945081 13,000 x g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945081 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721302700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12010.00 CHF
    9755.86 CHF / 1 Stück
    Sparen 2254.14 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezialisierter horizontaler Rotor, kompatibel mit der CR30NX-Zentrifuge.
  • Horizontalrotor R10H
  • Für Teller
  • Für Zentrifuge CR30NX
  • Maximale Geschwindigkeit: 13.000 x g (10.000 U/min)
  • Für Plattenzentrifugation z. B. PCR oder zellfreie Proteinsynthese mit bis zu 12 x 96 MTP
  • Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Horizontaler Rotor
Max. RZB 13,000 x g
Max. Geschwindigkeit 10,000 rpm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge CR30NX
Biocontainment Nein