Learn More
Ohaus™ Hämatokrit-Rotor, 24 x Kapillaren
Artikelnummer. 15826632 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
24 Kapillarröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15826632
Marke: Ohaus™ 30130881
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Frontier 5000 Serie Mikrozentrifuge
Hematocrit Rotor für die Verwendung mit Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
  • Fassungsvermögen: 24x Kapillarröhrchen
  • Max. g-Kraft: 14,970 g
  • Max. Drehzal: 12,000 U/min
Warranty
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Rotor, Hämatokrit, 24x Kapillaren
Material Edelstahl
Fassungsvermögen 24 Kapillarröhrchen
Max. RZB 14.970 × g
Max. Geschwindigkeit 12,000 U/min
Nettogewicht 0,630 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Gehäuse FC5515
Winkel 90°
Enthält Nicht zutreffend