Learn More
Eppendorf Rotor für Zentrifuge, 5425/5425 R
Beschreibung
- Maximale Geschwindigkeit: 21.300 x g (15.060 U/min)
- Maximale Kapazität: 24 x 1,5/2,0 ml Röhren
- Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™ Pro-Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Typ | Festwinkelrotor mit aerosoldichtem Deckel |
| Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2,0-ml-Röhrchen |
| Max. RZB | 21,300 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 15,060 rpm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge 5425/5425R |
| Zertifizierung/Konformität | IVD |
| Enthält | Rotordeckel mit QuickLock Pro |
| Anzahl Plätze | 24 |
| Biocontainment | Aerosoldicht |
| Mehr anzeigen |