Learn More
Ohaus™ Winkelrotor, 30 x 1.5/2.0 ml, verschließbar
Artikelnummer. 15856622 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 x 1,5/2,0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15856622
Marke: Ohaus™ 30130872
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Benötigt
Frontier 5000 Serie Mikrozentrifuge
Winkelrotor für die Verwendung mit Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
  • Fassungsvermögen: 30 x 1.5/2.0 ml
  • Max. g-Kraft: 19,150 g
  • Max. Drehzal: 13,500 U/min
Warranty
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Rotor, Winkel, 30 x 1,5/2,0 ml, versiegelbar
Material Edelstahl
Fassungsvermögen 30 x 1,5/2,0 ml
Max. RZB 19.150 × g
Max. Geschwindigkeit 13,500 U/min
Nettogewicht 1,700 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Gehäuse FC5515
Winkel 45°
Enthält Nicht zutreffend