Learn More
OHAUS™ Winkelrotor, 24 x 1.5/2.0 ml, verschließbar
Winkelrotor für die Verwendung mit Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke:  OHAUS™ 30130871
Artikelnummer. 15846622
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Requires : Frontier 5000 Serie Mikrozentrifuge
Beschreibung
Beschreibung
  • Kapazität:  24 x 1.5/2.0 ml
  • Max. g-Kraft:  21,953 g
  • Max. Drehzahl:  15,200 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor, Angle, 24x1.5/2.0ml, Sealable
24 x 1,5/2,0 ml
15,200 U/min
FC5515
Nicht zutreffend
Edelstahl
21,953 x g
1.250 kg
45°
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Winkelrotor, 24 x 1.5/2.0 ml, verschließbar > Modellnummer R-A24 X2/15MS